Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de separación Nalgene™, de polipropileno, con llave de paso y carcasa de Teflon™ TFE; tapón de rosca de polipropileno
Tanto el embudo de separación Thermo Scientific™ Nalgene como el tapón de rosca son químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave.
Marca:  Thermo Scientific™ 4300-1000
Detalles adicionales : Peso : 0.56400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15961631
  • 405.00€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tanto el embudo de separación Thermo Scientific™ Nalgene como el tapón de rosca son químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave.
El conjunto de la llave de paso en teflón TFE presenta una excelente resistencia a químicos y fugas y no requiere lubricación. Desinfectado químicamente.
Características:
  • Fácil observación de las líneas de separación entre líquidos no miscibles.
  • Interfaz de fase fácil de observar en la llave de paso.
  • Las llaves de paso de teflón TFE no necesitan lubricación, lo que permite un manejo y accionamiento cómodos.
  • El embudo es químicamente compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
  • Esterilizables en autoclave/a prueba de fugas
Incluye:
  • Embudo de polipropileno, llave de paso de TFE Teflon™ y carcasa, tapón de rosca de polipropileno
Información para pedidos:
  • Para la llave de paso de repuesto, pida el n.º de cat. 714301-1025
Notas:
  • La exposición prolongada a disolventes agresivos puede llegar a ablandar o hinchar el embudo, si bien el efecto es reversible.
  • Lontigud de vástagos, 65 mm. Esterilizables en autoclave, excepto el conjunto de la llave de paso, que se desmonta sin dificultad para someterlo a esterilización química.
  • Esterilizable en autoclave, excepto el conjunto de la llave de paso, que se desmonta sin dificultad para someterlo a esterilización química.
Especificaciones
Especificaciones
1000mL
371 mm
1/paq., 4/caja
Polipropileno
53mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.