Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
Los garrafones rectangulares Thermo Scientific™ Nalgene tienen un diseño que ahorra espacio para almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril.
95.41€ - 655.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Garrafa rectangular |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | De 100 a 415 mm |
Descripción | Garrafones rectangulares esterilizables en autoclave |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12701538
|
Thermo Scientific™
2212-0020 |
9 l |
655.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10548301
|
Thermo Scientific™
2212-0050 |
20 l |
156.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10507921
|
Thermo Scientific™
2212-0020 |
9 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los garrafones rectangulares Thermo Scientific™ Nalgene tienen un diseño que ahorra espacio para almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril.
Estos garrafones incorporan una abertura de boca ancha para el llenado y la limpieza. Resistente asa de acero inoxidable.
- Abertura de boca ancha que facilita el llenado, la transferencia y la limpieza de los garrafones
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Asa de acero inoxidable para facilitar el transporte de los recipientes
- Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Tapón de rosca de polipropileno
†
Especificaciones
Garrafa rectangular | |
De 100 a 415 mm | |
Polipropileno | |
1 | |
Blanco |
Polipropileno | |
Garrafones rectangulares esterilizables en autoclave | |
Almacenar soluciones y manipular grandes volúmenes de polvos y otras muestras sólidas | |
Sí |