Learn More
Thermo Scientific™ Boquilla de dispensación de polipropileno Nalgene™
Click to view available options
Descripción:
Tapón vertedor
Para utilizar con (equipo):
Frascos Nalgene con acabado de cuello de 38 a 430 mm
Descripción
Permite una dispensación de líquidos sencilla con una sola mano sin tener que abrir completamente el frasco.. Su ventilación permite un flujo uniforme y una dispensación de los líquidos sencilla.
Permite una dispensación de líquidos sencilla con una sola mano sin tener que abrir completamente el frasco. La boquilla de dispensación de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ se ha diseñado para adaptarse a todos los frascos Nalgene con acabado de cuello 38-430. Su ventilación permite un flujo uniforme y una dispensación de los líquidos sencilla.
- Se pueden utilizar con todos los frascos Nalgene con acabado de cuello 38-430.
- Permiten una dispensación de líquidos sencilla con una sola mano sin tener que abrir completamente el frasco.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Frascos Nalgene con acabado de cuello de 38 a 430 mm |
Tipo de producto | Boquilla de dispensación |
Color | Natural translúcido |
Descripción | Tapón vertedor |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 6 |
N.° por paquete | 6 |
Material de revestimiento | Polietileno |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.