Learn More
Thermo Scientific™ Contenedores de polipropileno con tapa Nalgene™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2.2L
4.6L
Descripción
Las contenedores de polipropileno con tapa Thermo Scientific Nalgene pueden esterilizarse en autoclave y se emplean para el almacenamiento y el transporte de líquidos.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
- Lados rectos y sin cuello, para que el acceso y la recuperación sean sencillos.
- Los modelos de mayor tamaño hacen de excelentes cubos de residuos.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad | 2,25 qt., 2,2 l |
Tipo de tapón | Tapa |
Diámetro (métrico) | 13,3 cm |
Altura (imperial) | 7.5 pulg |
Altura (métrico) | 19.1cm |
Tipo de producto | Tarro |
Capacidad (métrico) | 2.2L |
Capacidad (imperial) | 2,25 qt . |
Color | Translúcido |
Diámetro (imperial) | 5.3 pulg |