Learn More
Thermo Scientific™ Racks de varillas para tubos de ensayo de polipropileno Nalgene™
Los racks de varillas para tubos de ensayo de polipropileno Thermo Scientific Nalgene son perfectos para sujetar tubos de toma de muestras, tubos de reacción y tubos de ensayo.
Marca:  Thermo Scientific™ 5977-0017
35.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33480kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10248680
  • 44.75€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los racks de varillas para tubos de ensayo de polipropileno Thermo Scientific Nalgene son perfectos para sujetar tubos de toma de muestras, tubos de reacción y tubos de ensayo.
Idóneo para las placas de vidrio de secado utilizadas en electroforesis.
  • Consta de una matriz de varillas con espacio entremedias para albergar tubos de ensayo de un diámetro determinado y poder ver todo el contenido de los tubos.
  • Las varillas también permiten colocar tubos en posición invertida para el secado.
  • Cuando están invertidos, los tubos se mantienen separados de la base para permitir el drenaje a través de orificios y reducir al mínimo la entrada de contaminantes atmosféricos en los tubos.
  • Idóneos para secar placas de vidrio utilizadas en placas de electroforesis y cromatografía.
  • Su gravedad específica, superior a la del agua, les permite mantenerse sumergidos en baños de agua— sin flotar.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Gradillas de varillas para tubos de ensayo
5 x 10
Blanca
Polipropileno
Rectángulo
8
18.7 x 10.5 x 7 cm (7.3 x 4.1 x 2.75 pulg)
7.3 pulg
4.1 pulg
2.75 pulg
17 mm
Gradillas de varillas para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave
Tubos de 14 a 17 mm
50
Tubos de 14 a 17 mm
2
18.7 cm
10.5 cm
7 cm
17 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.