Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Carboy with Sanitary Neck
Descripción
Limpie la garrafa sanitaria de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ moldeada en una sola pieza y sin rosca con mayor facilidad que los recipientes con rosca. Diseñadas para su uso como recipiente de dispensación o receptor en aplicaciones biofarmacéuticas, la brida sanitaria de 3″ moldeada en el cuello acepta adaptadores de brida estándar. Un sistema de cierre de abrazadera ofrece una sujeción adecuada y no retrocede.
- Disponemos de tapones sanitarios de cierre para sólidos
- Moldeadas en la misma resina de PC que los frascos de PC y los Clearboys de PC Nalgene, lo que permite cambiar a garrafas sanitarias de PC sin problemas de validación de materiales
- Para sellarlas, utilícelas con las bridas de alta resistencia Nalgene (n.º de cat. 2865. -0300) y junta (n.º de fabr. 2672-0300)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
Tipo de producto | Garrafa con cuello sanitario |
Tamaño del tapón | 3 pulg |
Descripción | Garrafa sanitaria de policarbonato |
Capacidad (métrico) | 20 l |
Material | Policarbonato |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñada para su uso como recipiente dispensador o receptor en aplicaciones biofarmacéuticas |
N.º por caja | 4 |
N.° por paquete | 1 |
Volumen hasta el borde (imperial) | 6,3 gal |
Mostrar más |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.