Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask
Aumente la aireación para mejorar el crecimiento del cultivo en medios líquidos con la amplia superficie de estos matraces de cultivo Fernbach Nalgene.
Marca: Thermo Scientific™ 4105-2800
Detalles adicionales : Peso : 3.39000kg
Descripción
Aumente la aireación para mejorar el crecimiento del cultivo en medios líquidos con la amplia superficie de estos matraces de cultivo Fernbach de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricado en policarbonato duradero y transparente.
- Policarbonato transparente resistente a roturas
- El diseño Fernbach favorece una mejor aireación
- Para el sellado a prueba de fugas† , utilice el tapón de caucho n.º 12
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Capacidad de 2,8 L; P x A: 8 x 9 in | |
2800 mL | |
9 in | |
4 | |
Ninguna |
20,3 cm | |
Policarbonato | |
22,9 cm | |
1 |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.