Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato Nalgene™
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
69.67€ - 104.33€
Especificaciones
Material | Policarbonato |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Estrecha |
Alertas:
Note: El policarbonato presenta cierta pérdida de resistencia mecánica tras varias esterilizaciones en autoclave.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10237850
|
Thermo Scientific™
4108-0125 |
125 ml | 33mm |
78.50€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10587341
|
Thermo Scientific™
4108-0250 |
250mL | 38mm |
69.67€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10100211
|
Thermo Scientific™
4108-0500 |
500mL | 43mm |
104.33€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
Proporcionan más seguridad que los matraces de vidrio cuando se usan en agitadores.
- Cuello estrecho
- Graduado
- Resistente a fracturas
- Esterilizable en autoclave No contaminante, sellado hermético, tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento
Especificaciones
Policarbonato | |
No | |
Estrecha | |
Plano |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
No estéril | |
Rosca |