Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
Brand: Thermo Scientific™ 3410-08
223.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21900" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 2.25900kg
Description
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas.Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos.Excelentes para aplicaciones de congelación.
- Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
- Los tapones contienen un revestimiento de silicona para una garantía a prueba de fugas†.
- Hay opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos.
- Compatibilidad con una amplia documentación de validación
- Apto para su uso en condiciones de almacenamiento de - 100 ° a + 100 °C
Specifications
Polipropileno | |
337 mm | |
13,3 in | |
10 l | |
Transparente | |
Congelación | |
2 | |
Estéril | |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxicos, USP <661>, apirógenos | |
Sí | |
Cuadrado con asa |
Frasco y garrafa | |
255 mm | |
48 mm | |
338,1 oz | |
48 mm | |
Policarbonato | |
2 | |
Silicona | |
Sí | |
Estrecha |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota:
No aptos para uso en placas calientes.