Learn More
Thermo Scientific™ Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Garantice los requisitos de precisión de la norma ASTM E1272 clase B con estas probetas de PMP graduadas Nalgene. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones y graduaciones moldeadas.
Marca: Thermo Scientific™ 3663-0025
Detalles adicionales : Peso : 0.02250kg
Descripción
Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:- Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
- Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
- Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
- Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
- Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
- Transparente
Información para pedidos:
- Envasado individual
- Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1.000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
- Los tamaños de 2.000 y 4.000 ml tienen graduación estándar.
Especificaciones
25 ml | |
±0,34 ml | |
Cumplen los requisitos sobre exactitud de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM™ E 1272 clase B, así como los requisitos de la norma ISO 6706 | |
18 | |
1,01 in | |
25,7 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
de 145 °C | |
18,8 mm | |
293 °F | |
5,81 in | |
Probeta graduada |
PMP (polimetilpenteno) | |
Cilindro de polimetilpenteno graduado, 25 ml | |
1 | |
Para contener, Para administrar | |
De 1,5 ml a 25 ml en incrementos de 0,5 ml | |
0.5 ml | |
± 0.34 ml | |
Redondo | |
0,74 in | |
Hexagonal | |
147,5 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.