Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polimetilpenteno con tapones Nalgene™
Realice titulaciones, preparación y almacenamiento de medios de cultivos con estos matraces, que ofrecen una combinación de resistencia química, robustez y transparencia.
58.00€ - 86.67€
Especificaciones
Material | PMP |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10098280
|
Thermo Scientific™
4109-0125 |
125 ml | 33 mm |
83.50€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10251761
|
Thermo Scientific™
4109-0250 |
250 ml | 38 mm |
58.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10508311
|
Thermo Scientific™
4109-0500 |
500 ml | 43 mm |
86.67€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10373361
|
Thermo Scientific™
4109-1000 |
1000 ml | 53 mm |
62.33€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los matraces de polimetilpenteno Thermo Scientific Nalgene con tapones de polipropileno resultan útiles para la valoración, preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
Excelente combinación de transparencia, resistencia a productos químicos, robustez contra impactos y capacidad de esterilización en autoclave.
- Transparente, químicamente inerte y transparente a radiación de microondas
- Totalmente esterilizable en autoclave; desenrosque por completo o retire el tapón antes de esterilizar en autoclave.
- Idea para valoración, preparación y almacenamiento de medios de cultivo
- Todos los tamaños están graduados
Tapones de rosca de polipropileno
Especificaciones
PMP | |
No | |
Estrecha | |
Plano |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
No estéril | |
Rosca |