Learn More
Thermo Scientific™ Jarras para pipetas Nalgene™
Las jarras para pipetas Thermo Scientific Nalgene se utilizan para la inmersión o el almacenamiento de pipetas y material de vidrio.
180.00€ - 359.50€
Especificaciones
Requisitos de almacenamiento | Las jarras pueden guardarse en contenedores, fregaderos o armarios de secado lo bastante grandes para retener el contenido en caso de fuga. |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
Alertas:
- No deben utilizarse con ácido sulfúrico concentrado.
No mezcle esta solución en la jarra; consulte en su etiqueta la fórmula de solución recomendada.
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10420431
|
Thermo Scientific™
5242-0040 |
A | Pipetas con longitud máxima de 20.3 cm (8 pulg) | 51.4 cm |
180.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10249210
|
Thermo Scientific™
5242-0050 |
B | Pipetas con longitud máxima de 40.6 cm (16 pulg) | 68.6 cm |
244.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10567882
|
Thermo Scientific™
5242-0060 |
C | pipetas de hasta 24 . L ( 61cm) | 91,4 cm |
359.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las jarras para pipetas Thermo Scientific Nalgene se utilizan para la inmersión o el almacenamiento de pipetas y material de vidrio.
Las jarras son más livianas que las de vidrio y están protegidas contra fugas, rotura y contaminación. Son una alternativa más segura sin sacrificio de la precisión.
- Polietileno reticulado de alta densidad
- Pueden utilizarse con soluciones de ácido sulfúrico/dicromato en una concentración máxima de ácido del 60%.
Especificaciones
Las jarras pueden guardarse en contenedores, fregaderos o armarios de secado lo bastante grandes para retener el contenido en caso de fuga. | |
1 |