Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PC para centrífuga con base cónica Nalgene™
Realice separaciones de células con la ayuda de los tubos para centrífuga de PC con fondo cónico Thermo Scientific™ Nalgene™
70.10€ - 73.50€
Especificaciones
Material | Policarbonato |
---|---|
N.º por caja | 100 |
N.° por paquete | 10 |
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10098690
|
Thermo Scientific™
3105-0015 |
17 mm | 15 ml | 120,1 mm |
73.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10070701
|
Thermo Scientific™
3105-0050 |
28,7 mm | 50 ml | 134,1 mm |
70.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Realice separaciones de células con la ayuda de los tubos para centrífuga de PC con fondo cónico Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con excelente resistencia mecánica y claridad. Estos tubos de policarbonato versátiles se pueden utilizar tanto en centrífugas refrigeradas como no refrigeradas.
Características:- Las bases cónicas concentran los sedimentos en una pequeña zona para un aislamiento y una recuperación más sencillos
- Excelente claridad para poder ver el contenido del tubo
- Para su uso hasta 6000 × g en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas. Los tubos se deben llenar al menos hasta el 80 % de capacidad para que funcione correctamente.
- Sus graduaciones en relieve duran lo mismo que el tubo
- Esterilizables en autoclave/graduados/transparentes; la repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato.
Información sobre pedidos:
Se suministran sin tapón; tapón de ajuste por fricción disponible. Para 15 ml, utilice DS3111-0017; para 50 ml, utilice DS3111-0029.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Policarbonato | |
10 | |
Sí | |
Cónicos | |
Moldeado | |
6000 xg |
100 | |
No estéril | |
Cónicos | |
No | |
Tubo para centrífuga |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.