Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de polisulfona Nalgene™ Oak Ridge con tapones de rosca, 50 ml
Visualice fácilmente el contenido con tubos de centrífuga de polisulfona Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge transparentes y resistentes, con una mayor resistencia a ácidos y bases.
Marca: Thermo Scientific™ 3137-0050
200.25 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.29250kg
Alertas:
Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con tubos de centrífuga de polisulfona Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge transparentes y resistentes, con una mayor resistencia a ácidos y bases. Equipado con tapón de sellado para† un rendimiento a prueba de fugas de hasta 50 000 x g.
Características:- Fondos redondos para adaptarse a los rotores de alta velocidad.
- Transparente, con acabado color paja.
- Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
- Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
- Esterilizable en autoclave/a prueba de fugas† si se utilizan con el tapón Nalgene suministrado
Información para pedidos:
- Tapones de sellado de repuesto disponibles (n.º de cat. DS3132-0024)
- Los modelos con n.º de cat. 3137-0050 están diseñados para ajustarse a los rotores estándar (capacidad real hasta el borde de 42 ml).
Especificaciones
Polipropileno, caucho rojo | |
Polisulfona (PSF) | |
10 | |
Sí | |
Redondo | |
Sí | |
28,8 mm | |
Tubo para centrífuga |
50 mL | |
50 | |
No estéril | |
Redondo | |
Tapón de rosca | |
No | |
No | |
50.000 x g |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.