Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de PPCO de alta velocidad Oak Ridge Nalgene™
Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.
88.80€ - 153.00€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
N.º por caja | 100 |
N.° por paquete | 10 |
Esterilidad | No estéril |
Alertas:
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10706841
|
Thermo Scientific™
3119-0010 |
16,1 mm | 10 ml | 80,5 mm |
92.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10613981
|
Thermo Scientific™
3119-0028 |
25,8 mm | 28 mL | 94,0 mm |
88.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10757221
|
Thermo Scientific™
3119-0030 |
25,8 mm | 30 ml | 93,5 mm |
123.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10757411
|
Thermo Scientific™
3119-0050 |
28,8 mm | 50 ml | 105,9 mm |
153.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Visualice fácilmente el contenido de estos tubos transparentes para centrífuga de PPCO de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Los tubos translúcidos de copolímero de polipropileno también ofrecen una excelente resistencia mecánica.
Características:- Mejor resistencia química que el policarbonato.
- Se pueden esterilizar varias veces en autoclave— y duran más que los tubos de policarbonato que se esterilizan repetidamente.
- Se pueden utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g; el modelo 3119-0050 se puede utilizar a un máximo de 100.605 x g si está equipado con un tapón de sellado.
- Vienen con tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno fáciles de limpiar —proporcionan protección a prueba de fugas durante condiciones normales a velocidades de hasta 10.000 x g.
- Para una garantía a prueba de fugas a velocidades > 10.000 x g, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado (se venden por separado).
- Fabricación a prueba de fugas† que garantiza más seguridad en el almacenamiento de muestras
Información para pedidos:
Existen conjuntos opcionales de tapones de sellado para tubos de determinados tamaños. Uso de DS3132-0020 (para tubos de 26 y 30 ml) y DS3132-0024 (para tubos de 50 ml). La capacidad real hasta el borde de 3119-0050 es de 42 ml.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Polipropileno | |
100 | |
No estéril | |
Redondo | |
Tapón de rosca | |
No |
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
10 | |
Sí | |
Redondo | |
No | |
Tubo para centrífuga |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.