Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge
Lleve a cabo una centrifugación a alta velocidad de productos químicos agresivos con estos tubos, especialmente diseñados para extracciones con cloroformo y fenol en máquinas refrigeradas a una velocidad de hasta 50,000 x g.
102.00€ - 175.00€
Especificaciones
Material del cierre | ETFE |
---|---|
Material | PTFE FEP |
N.º por caja | 10 |
N.° por paquete | 2 |
Esterilidad | No estéril |
Alertas:
Nota: Se debe llenar al 100 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10539301
|
Thermo Scientific™
3114-0010 |
16 mm | 10 ml |
102.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10018700
|
Thermo Scientific™
3114-0030 |
25,7 mm | 30 ml |
125.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10384831
|
Thermo Scientific™
3114-0050 |
28,8 mm | 50 ml |
175.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Lleve a cabo una centrifugación a alta velocidad de productos químicos agresivos con los tubos para centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™Oak Ridge, especialmente diseñados para extracciones con cloroformo y fenol en máquinas refrigeradas hasta 50.000 x g.
Características:- Tapones roscados de Teflon™ FEP, ETFE Tefzel™
- Resisten temperaturas de - 100 a + 150 °C (- 148 a + 302 °F).
- Los tapones de ETFE Tefzel™ a prueba de fugas† evitan pérdidas de material durante el uso normal en la mayoría de las centrífugas a velocidades < 10.000 × g.
- Tapones de cierre hermético disponibles para tamaños de 30 ml y 50 ml para garantizar la ausencia de fugas, especialmente a altas velocidades > 10.000 × g o durante el centrifugado de materiales peligrosos
- Esterilizables en autoclave/peligro biológico/a prueba de fugas†/PTFE FEP
Información para pedidos:
Tapones de cierre hermético opcionales disponibles: DS3131-0020 (tubo de 30 ml) y DS3131-0024 (tubo de 50 ml). El modelo con n.º de cat. 3114-0050 tiene una capacidad hasta el borde de tan solo 42 ml, pero está diseñado para adaptarse al rotor estándar.
Incluye:
Tapones roscados de ETFE Tefzel. Otro conjuntos de tapones de sellado disponibles por separado (serie DS3131).
Especificaciones
ETFE | |
10 | |
No estéril | |
Redondo | |
Tapón de rosca | |
No |
PTFE FEP | |
2 | |
Sí | |
Redondo | |
No | |
Tubo para centrífuga |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.