Learn More
Thermo Scientific™ Viales de microenvasado de PPCO natural Nalgene™: Estériles, envasados a granel
Personalice los viales de PPCO, que tienen faldón y cuentan con una base cónica que permite la recuperación de todo el contenido.
125.00€ - 319.00€
Especificaciones
Descripción | Viales para microenvasado |
---|---|
Color | Natural translúcido |
Material | PPCO |
Esterilidad | Estéril |
N.º por caja | 1000 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10252813
|
Thermo Scientific™
342800-0005 |
0,5 ml | 11 mm |
188.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10292953
|
Thermo Scientific™
342800-0015 |
1,5 ml | 11 mm |
125.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10253003
|
Thermo Scientific™
342800-0020 |
2 ml | 11 mm |
170.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10787273
|
Thermo Scientific™
342800-0045 |
< 4,5/ml | 13 mm |
319.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Personalice sus viales de microenvasado de PPCO natural Thermo Scientific™ Nalgene™ con varias opciones de tapones. Estos viales, fabricados con resina de copolímero de polipropileno de gran pureza, no citotóxica, apirógena y con bajo contenido en metal, tienen faldón y cuentan con una base cónica que permite la recuperación de todo el contenido.
Características:- Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7,5 psig para el transporte aéreo.
- Cumplen los requisitos de la clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP); apirógenos.
- Pueden centrifugarse a 13.000 x g.
- Los componentes se suministran esterilizados y listos para el llenado.
- Los tapones de colores se envasan por separado
- Estéril a 10-6 SAL
- Sin ARNasa/ADNasa
- A prueba de fugas† cuando se utilizan con tapones Nalgene de 0,5, 2,0 y 4,5 ml
Viales de 0,5, 2,0 y 4,5 ml:
Con faldón e interior cónico
Vial de 1,5 ml:
Diseño cónico
Información para pedidos:
Los viales de microenvasado se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º de cat. 342820, 342821, 342825, 342826, 342830)
Garantía: 90 días
Especificaciones
Viales para microenvasado | |
PPCO | |
1000 | |
Copolímero de polipropileno | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Vial |
Natural translúcido | |
Estéril | |
500 | |
Tapón de rosca (no incluido) | |
ISO 13485:2016 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.