Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Viales de microenvasado de PPCO natural, no estériles a granel
Recupere completamente el contenido de viales con estos viales de microenvasado, moldeados a partir de resina de PPCO de gran pureza. Los viales cuentan con faldón e incluyen interiores cónicos.
177.00€ - 179.00€
Especificaciones
Descripción | Viales para microenvasado |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
Color | Natural translúcido |
Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
Material | PPCO |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10619953
|
Thermo Scientific™
362800-0005 |
0,5 ml | 13 mm |
179.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10706923
|
Thermo Scientific™
362800-0020 |
2 ml | 13 mm |
177.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Recupere completamente el contenido de los viales con los viales para microenvasado de PPCO natural Thermo Scientific™ Nalgene™ con interior cónico y faldón, moldeados con copolímero de polipropileno de alta pureza, no citotóxico, apirógeno y con bajo contenido de metales. Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7.5 psig para el transporte aéreo y se pueden centrifugar a 13,000 x g.
Características:- Cumplen los requisitos de la clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP); apirógenos
- Los tapones de colores se envasan por separado
- No estériles
- A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
0.5Viales de 2.0 y 4.5 ml:
- Con faldón e interior cónico
Viales de 1.5 ml:
- Sin faldón, diseño cónico
Información para pedidos:
Los viales de microenvasado se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones no estériles por separado (números de cat. 362820, 362821, 362825, 362826 y 362830).
Garantía: 90 días
Especificaciones
Viales para microenvasado | |
Natural translúcido | |
PPCO | |
1000 | |
Vial con faldón e interior cónico | |
Tapón de rosca (no incluido) | |
ISO 13485:2016 | |
13 mm |
8 mm | |
13 mm | |
No estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Vial |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.