Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa.
36.63€ - 757.00€
Especificaciones
Material del cierre | ETFE |
---|---|
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Tipo de producto | Frasco de boca estrecha |
Dispensación a través del tapón | No |
Color | Natural, translúcido |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10120491
|
Thermo Scientific™
1600-0001 |
30 ml |
36.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10068170
|
Thermo Scientific™
1600-0002 |
60 ml |
55.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10558491
|
Thermo Scientific™
1600-0004 |
125 ml |
67.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11311564
|
Thermo Scientific™
1600-0008 |
250 ml |
529.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11371514
|
Thermo Scientific™
1600-0016 |
500 ml |
523.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10672561
|
Thermo Scientific™
1600-0016 |
500 ml |
130.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10149810
|
Thermo Scientific™
1600-0032 |
1 l |
194.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11321564
|
Thermo Scientific™
1600-0032 |
1 l |
757.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10652751
|
Thermo Scientific™
1600-0064 |
2000 ml |
306.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13167519
|
Thermo Scientific™
1600-0004 |
125 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Lleve a cabo análisis de trazas metálicas, trabajo y aplicaciones a altas y bajas temperaturas que impliquen disolventes orgánicos o limpieza rigurosa con los frascos de FEP Teflon de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
- Esterilizables en autoclave y transparentes
- Resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Resisten temperaturas de entre - 105 y + 150 °C (- 157 y + 302 °F)
- Tapones de rosca ETFE a prueba de fugas incluidos
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
ETFE | |
Frasco de boca estrecha | |
Natural, translúcido | |
Fluroetileno-propileno (FEP) Teflon™ | |
No estériles | |
Sí | |
Estrecho |
Tapón de rosca | |
No | |
Frasco de boca estrecha | |
1 | |
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.