Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado con boca estrecha de HDPE Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
Catalog Number p-4521835
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Utilice estos frascos de envasado sin tapones, fabricados de HDPE translúcido natural y que poseen una boca estrecha.
Use Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Packaging Bottles without Closures, made of natural translucent high density polyethylene. Bulk packed, these bottles are leakproof† when used with Nalgene closures (ordered separately).
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 1 oz, 30 ml
Tamaño del tapón 20-415 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca (se pide por separado)
Diámetro (métrico) 34 mm
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos para envasado de boca estrecha sin tapón
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included No
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Redondo
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.