Learn More
Thermo Scientific™ Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene
Las jarras con tapa para baños multifunción Thermo Scientific Nalgene también pueden emplearse como acuarios, terrarios, campanas o cámaras de liofilización.
Marca:  Thermo Scientific™ DS5300-9609
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10288770
  • 100.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las jarras con tapa para baños multifunción Thermo Scientific Nalgene también pueden emplearse como acuarios, terrarios, campanas o cámaras de liofilización.
Las jarras con tapa para baños multifunción, ligeros y económicos, pueden esterilizarse en autoclave y son resistentes a roturas.
Características:
  • Puede perforar los tarros o utilizar abrazaderas para fijar equipos de calefacción y refrigeración.
  • Las paredes gruesas de 1/8 pulgadas muy duraderas hacen que los tarros sirvan como baños de agua, acuarios, terrarios o cámara de liofilización
  • Esterilizable en autoclave
Nota:
  • El tarro DS5300-0507 es apto para aplicaciones de vacío si no se esteriliza en autoclave.
.
Especificaciones
Especificaciones
1 gal
Tarro con tapa polivalente PC 168 x 235mm
ISO 13485:2003
Policarbonato
1
235 mm
168 mm
Transparente
4,7 L
-135°C a +135°C
1
9,2 in
6,6 in