Learn More
Thermo Scientific™ Filtro para parte superior de frasco de gran volumen FastCap™ Nalgene™ con membrana de PES de 0,2 μm
Filtre hasta 5 l de líquido con el filtro para la parte superior para frascos de gran volumen. Colóquelo sobre la boca de una botella, aplique vacío e inicie el proceso de filtrado.
Marca:  Thermo Scientific™ 298-9020
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Código de producto. 10065831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Filtre de forma rápida y económica hasta 5 litros de líquido con los filtros para parte superior de frasco de gran volumen FastCap™ Thermo Scientific™ Nalgene™ con membrana de PES de 0,2 μm. Basta con colocarlo sobre la boca de una botella, aplicar vacío e iniciar el proceso de filtrado
  • Azul, carcasa de poliestireno
  • Caudal rápido y gran capacidad de procesamiento gracias a la membrana de PES
  • Se ajusta a cuellos de botella de hasta 53 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
Membrana de PES; tamaño de poro de 0,2 μm; 90 mm de diámetro; se ajusta a cuellos de botella de hasta 53 mm
Poliestireno
0,2 μm
Hasta 53 mm
10
5 l
90 mm
Membrana
Poliestersulfona (PES)
Estéril
10
Filtros para frascos
90 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. PRECAUCIÓN: Utilice solo botellas estériles diseñadas para su uso con vacío. Utilice siempre una pantalla de seguridad durante los procesos de vacío.