Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de esterilización grandes de polipropileno Nalgene™
Seque y esterilice instrumentos e instrumental de laboratorio con las bandejas de esterilización grandes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca:  Thermo Scientific™ 6900-0020
69.49 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00350kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10791591
  • 92.80€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Seque y esterilice instrumentos e instrumental de laboratorio con las bandejas de esterilización grandes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™. Estas bandejas esterilizables en autoclave también son útiles para la recogida y el lavado de equipos de laboratorio sucios. Las bandejas incorporan bordes enrollados para obtener una mayor rigidez y asas moldeadas para facilitar su transporte.
  • El diámetro decreciente de las bandejas permite apilarlas y ahorrar espacio.
  • El grosor de la pared soporta el uso intensivo y los ciclos repetidos de esterilización en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
20 l
Las bandejas de esterilización son ideales para secar y esterilizar material e instrumental de laboratorio o para recoger y lavar equipos de laboratorio sucios.
543 mm
Bandeja de esterilización
En 12.75 .
4.25 pulg
Rectangulares
Esterilizable en autoclave
543 x 435 x 130 mm (21,375 x 17,125 x 5,125 pulg)
130 mm
Polipropileno
435 mm
1
6
En 10.13.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.