Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de esterilización grandes de polipropileno Nalgene™
Seque y esterilice instrumentos e instrumental de laboratorio con las bandejas de esterilización grandes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 6900-0010
Detalles adicionales : Peso : 0.50850kg
Descripción
Seque y esterilice instrumentos e instrumental de laboratorio con las bandejas de esterilización grandes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™. Estas bandejas esterilizables en autoclave también son útiles para la recogida y el lavado de equipos de laboratorio sucios. Las bandejas incorporan bordes enrollados para obtener una mayor rigidez y asas moldeadas para facilitar su transporte.
- El diámetro decreciente de las bandejas permite apilarlas y ahorrar espacio.
- El grosor de la pared soporta el uso intensivo y los ciclos repetidos de esterilización en autoclave.
Especificaciones
9.5 l | |
Las bandejas de esterilización son ideales para secar y esterilizar material e instrumental de laboratorio o para recoger y lavar equipos de laboratorio sucios. | |
361 mm | |
Bandeja de esterilización | |
En 10.25 . | |
2.5 pulg | |
Rectangulares | |
Esterilizables en autoclave |
361 x 311 x 143mm (14,25 x 12,25 x 5,675 pulg) | |
143 mm | |
Polipropileno | |
311 mm | |
1 | |
6 | |
6.25 pulg |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.