Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty Wide-Mouth Jug with Closure
Descripción
Almacene sólidos o polvos en el bidón de HDPE de boca ancha de altas prestaciones Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que cuenta con una abertura más grande en la línea de garrafas Nalgene. La boca ancha de polietileno de 4″ de alta densidad permite una limpieza simplificada y un fácil llenado/vaciado. Este bidón, estable y eficiente en cuanto a espacio, también cuenta con un mango moldeado y un fondo abombado para facilitar el manejo y reducir los derrames.
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Su cuerpo ancho y su bajo centro de gravedad ofrecen mayor estabilidad
- Gracias al asa lateral integrada y la sujeción inferior moldeada, es más sencillo levantarlos.
- Su forma rectangular permite ahorrar espacio y almacenarlo de forma eficaz.
- Incluye tapón de rosca de polipropileno blanco.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 5 gal . |
Tipo de producto | Bidón |
Color del tapón | Blanco |
Material del cierre | polipropileno |
Tamaño del tapón | 12mm |
Tipo de tapón | tornillo |
Descripción | Capacidad: 5.0 galones. ( 20L ) |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 4 pulg |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 104mm |
Capacidad (métrico) | 20L |
Mostrar más |