Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia con tapa Nalgene™
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación con los cilindros con tamaños desde 19 l hasta 757 l.
147.00€ - 1408.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10623062
|
Thermo Scientific™
11100-0005 |
19 l |
147.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10000731
|
Thermo Scientific™
11100-0007 |
28 l |
198.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10439762
|
Thermo Scientific™
11100-0010 |
38 l |
190.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10748371
|
Thermo Scientific™
11100-0015 |
57 l |
245.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10748561
|
Thermo Scientific™
11100-0030 |
113 l |
290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10384591
|
Thermo Scientific™
11100-0055 |
208 l |
434.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10112641
|
Thermo Scientific™
11100-0080 |
303 l |
906.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10030741
|
Thermo Scientific™
11100-0100 |
378 l |
958.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10192681
|
Thermo Scientific™
11100-0150 |
568 l |
1299.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10152731
|
Thermo Scientific™
11100-0200 |
757 l |
1408.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación. Los depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™, rígidos y con superficie dura, se suministran en tamaños desde 19 l hasta 757 l e incluyen tapas para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.
Depósitos rígidos con superficie dura que ofrecen una buena tolerancia a la temperatura.- Tamaños hasta 378 l disponibles con llaves instaladas en fábrica
- Se ajustan a los revestimientos de depósitos Nalgene n.º de cat. 343050 y en serie.
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Depósito con cubierta | |
LLDPE |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.