Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PFA Nalgene™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
600 ml
1000 ml
Descripción
Admite temperaturas de - 270 a + 250 ºC con los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de perfluoroalcoxi (PFA) Thermo Scientific™ Nalgene™ robustos y resistentes. Moldeados de resina de perfluoroalcoxi resistente a productos químicos y con un diseño de pared gruesa, estos vasos de precipitados son ideales para un uso continuado en laboratorio.
- El diseño de boquilla única sin goteo para un control de vertido de precisión
- Alta resistencia a la mayoría de sustancias químicas, incluidos los ácidos sulfúricos, nítricos, crómicos y fosfóricos más fuertes; el contenido no se contaminará con sustancias lixiviables
- Esterilizables en autoclave/PFA.
- No aptos para uso en placas calientes.
Especificaciones
Color | Translúcido natural |
Descripción | Vaso de precipitados Griffin de PFA de perfil bajo de 50 ml |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | PFA |
Cantidad | 1/pack; 6/caja |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Graduated | No |
Scale | Sin graduaciones |