Learn More
Thermo Scientific™ Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Mejore las técnicas asépticas con tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™ con rosca externa, perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio.
15.60€ - 692.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Rosca criogénica |
---|---|
Material | Polipropileno |
Estilo de rosca | Externo |
Línea de productos | Nalgene™ |
Alertas:
No almacenar el nitrógeno en fase líquida sin tubos CryoFlex
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11375644
|
Thermo Scientific™
5000-1012 |
1,0 ml | Estéril |
484.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11740573
|
Thermo Scientific™
5000-0012 |
1,2 ml | Estériles |
312.00€
paquete de 500 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11385644
|
Thermo Scientific™
5000-1020 |
1,5 ml | Estéril |
451.00€
paquete de 500 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11750573
|
Thermo Scientific™
5000-0020 |
2,0 ml | Estéril |
555.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10344691
|
Thermo Scientific™
5000-0020 |
2,0 ml | Estéril |
15.60€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11365644
|
Thermo Scientific™
5000-0050 |
5,0 ml | Estéril |
198.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10664321
|
Thermo Scientific™
5005-0015 |
15 ml | Estériles |
170.00€
paquete de 75 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10199850
|
Thermo Scientific™
5011-0012 |
1,2 ml | No estéril |
464.00€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10543611
|
Thermo Scientific™
5011-0020 |
2,0 ml | No estéril |
427.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10662102
|
Thermo Scientific™
5012-0012 |
1,2 ml | Estéril |
692.00€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10731432
|
Thermo Scientific™
5012-0020 |
2,0 ml | Estéril |
585.00€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Mejore las técnicas asépticas con tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™ con rosca externa. Estos tubos de almacenamiento son perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio de materiales genómicos y de alto valor a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido.
- Las grandes áreas de escritura permiten escribir más información y graduaciones de las muestras para una fácil evaluación visual del volumen
- Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
- Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
- Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- Los tubos System 100 ofrecen una opción de almacenamiento de más densidad (10 x 10) para ahorrar valioso espacio de almacenamiento
- Tubos independientes para un fácil uso de sobremesa
- Para aplicaciones menos exigentes hay tubos vacíos sin tapa y sin esterilizar disponibles a granel
Especificaciones
Rosca criogénica | |
Polipropileno | |
Externo | |
Nalgene™ |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.