Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Simplifique los procesos con estos soportes de sobremesa para tubos para la colocación y retirada de tapones con una sola mano.
Marca: Thermo Scientific™ 5030-0510
40.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15480kg
Descripción
Aumente la funcionalidad de los tubos criogénicos con los accesorios para tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen codificadores cromáticos para identificar los tubos individuales y soportes de sobremesa para tubos para colocar y retirar los tapones con una sola mano.
- Los codificadores de poliestireno se encajan en los tapones de los tubos criogénicos Nalgene para una identificación sencilla de las muestras.
- El soporte de sobremesa de policarbonato para tubos criogénicos dispone de una función antirrotación para colocar y retirar los tapones con una sola mano.
Especificaciones
Sí | |
Policarbonato | |
Criotubo | |
5 x 10 |
Soporte para viales de 5 x 10 compartimentos | |
Soporte para tubos | |
Nalgene&trade |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.