Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de lavado de HDPE fluorado Nalgene™ para disolventes
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine la “autodispensación” de líquidos con frascos con autoventilación con disolvente de HDPE fluorados Thermo Scientific™ Nalgene™. Con una baja permeabilidad y una excelente resistencia química a muchos disolventes orgánicos, estos frascos de presión de polietileno de alta densidad son útiles en un intervalo de temperaturas de 0° a 90 °C. Los frascos están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior con un cierre de boca ancha y un vástago moldeado en una sola pieza para facilitar el llenado y prestar un servicio fiable. La punta está moldeada para proporcionar un flujo recto con control de precisión y puede cortarse para aumentar el flujo. El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
- Tubo de aspiración de polipropileno
- Frascos lavadores fluorados de polietileno de alta densidad (PEAD) translúcido con tapón y tubo de polipropileno rojo
- En las letras rojas brillantes serigrafiadas de la botella se puede leer “Solvent Wash Bottle” (Botella de lavado de disolvente) para identificar fácilmente el contenido y evitar mezclas
- Baja permeabilidad y elevada resistencia química a muchos disolventes orgánicos utilizados en HPLC, TLC y cromatografía de gases
- Útil en un intervalo de temperaturas de 0° a 90 °C
- Boca ancha para facilitar el llenado.
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
- Ventilados para evitar la “autodispensación” cuando no se utilizan
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (16 oz) |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 53 mm |
Tipo de tapón | Tapón |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Cuerpo translúcido, cierre rojo |
Descripción | Frasco de lavado fluorado y resistente a disolventes |
Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.