Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de filtro Nalgene™
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con estas membranas de filtro. Disponibles en diversas formas para trabajos de calidad del agua, esterilización fría o limpieza de muestras.
Marca:  Thermo Scientific™ DS0310-4000
Detalles adicionales : Peso : 0.27900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10758501
  • 184.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Debe humedecerse al esterilizarse en autoclave
Descripción
Descripción
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con las membranas de filtro Thermo Scientific™ Nalgene™. Disponibles en nitrato de celulosa para trabajos de calidad del agua, acetato de celulosa para esterilización fría, nailon para filtración de disolventes o prefiltros de fibra de vidrio para limpieza de muestras.
Características:
  • La polisulfona, reutilizable y esterilizable en autoclave, dura varios años.
  • Cámara superior graduada que facilita la medición de muestras.
  • Incluye placas de soporte analítica y de esterilización.
  • Para uso con matraces o colectores de filtración.
Incluye:
  • Embudo de polisulfona resistente
  • Cubierta de copolímero de polipropileno con tres puertos
  • Tres tapones de TPE de ajuste por fricción
  • Placa de soporte para membrana de 47 mm
  • Junta de vacío de silicona sin giro que puede sustituir a los tapones de caucho n.º 7 u 8 con orificio de 15 mm (0,56″)
  • Pinza de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
94 mm
Polisulfona
Esterilizable en autoclave
7,4 in
250 mL
190 mm
3,7 in
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.