Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard.
Marca:  Thermo Scientific™ CS509X3
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12745918
  • 963.00€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard. Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems fit in Thermo Scientific stainless-steel, ultra-low temperature freezer racks.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
Altura, 5,08 cm: 2,0 ml, 25 viales por caja, caja de 80
2 mL
Viales (25)
7,06 pies cúb.
Locator 8 Plus