Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de LDPE con codificador cromático Nalgene™
Catalog Number p-4521992
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Rojo
azul
verde
Simplifique la identificación del contenido con estos frascos de lavado de boca estrecha que incorporan tapones de colores y un tubo.
Simplifique la identificación del contenido con los frascos de lavado de polietileno de baja densidad (LDPE) con codificación cromática Thermo Scientific™ Nalgene™ que incorporan tapones/tubos rojos, azules, verdes o amarillos. Estos frascos de polietileno de baja densidad de boca estrecha están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza para un servicio uniforme a prueba de fugas†.
  • La parte superior con codificación cromática permite coordinar los reactivos con códigos de almacenamiento industriales.
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
  • El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Rosca
Diámetro (métrico) 72,9 mm
Altura (imperial) 22,35 cm (8,8 pulg)
Altura (métrico) 224 mm
Dispensación a través del tapón
Tipo de producto Frasco lavador codificado por colores
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Descripción Con tubo y tubo de aspiración
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Color del tapón Amarillo
Closure Included
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.