Learn More
Thermo Scientific™ Matraces aforados clase B Nalgene™ de polimetilpenteno (PMP) con ,2 tapones de rosca, 50 ml
Protéjase contra fugas, roturas y contaminación con estos matraces volumétricos, calibrados para “contención” y “administración” a 20 °C.
27.90€ - 561.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumplen las normas de ASTM™ E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B |
---|---|
Material | PMP |
N.° por paquete | 1 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión |
Desechables | No |
Alertas:
Estas pruebas de estanqueidad pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, recomendamos a los clientes que comprueben los matraces y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los matraces Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15991621
|
Thermo Scientific™
4001-0050 |
50 mL | 13 mm | ± 0.10 ml |
425.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15901631
|
Thermo Scientific™
4001-0100 |
100 mL | 20mm | ± 0,16 ml |
455.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15911631
|
Thermo Scientific™
4001-0250 |
250 mL | 20 mm | ± 0.24 ml |
561.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15921631
|
Thermo Scientific™
4001-0500 |
500 mL | 24 mm | ± 0.40 ml |
450.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10333441
|
Thermo Scientific™
4001-1000 |
1000 mL | 28 mm | ± 0.60 ml |
76.83€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10632821
|
Thermo Scientific™
4001-0100 |
100 mL | 20mm | ± 0,16 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10048560
|
Thermo Scientific™
4001-0250 |
250 mL | 20 mm | ± 0.24 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Los matraces de polimetilpenteno de clase B con tapón roscado Thermo Scientific Nalgene son inertes químicamente y resistentes a la rotura.
Con un peso más ligero que el vidrio, transparentes y con protección contra roturas, fugas y contaminación.
- Inerte químicamente, resistente a la rotura
- Calibrado a mano de forma individual
- TC/TD a 20 °C
- Cierre roscado de polipropileno
- Esterilizable en autoclave.
- A prueba de fugas†
Cierre roscado de polipropileno
Desenrosque el cierre completamente antes de esterilizar en autoclave.
Specifications
Cumplen las normas de ASTM™ E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B | |
1 | |
No | |
Estrecha | |
B | |
Rosca |
PMP | |
Esterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión | |
Sí | |
No estéril | |
Redondo | |
No disponible |
Warning: Autoclavable but accuracy will be affected. Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.