Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Nalgene™
Esterilice en autoclave los instrumentos y el instrumental de laboratorio varias veces con las bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricadas con una alta resistencia.
36.15€ - 65.17€
Especificaciones
Descripción | Plato esterilizable en autoclave de polipropileno |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 1 |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10331011
|
Thermo Scientific™
6902-1000 |
260 x 159 x 64 mm (10.25 x 6.25 x 2.5 pulg) | 2 l |
36.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10701601
|
Thermo Scientific™
6902-2000 |
260 x 159 x 105 mm (10.25 x 6.25 x 4.125 pulg) | 2.8 l |
45.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10094740
|
Thermo Scientific™
6902-3000 |
324 x 260 x 70 mm (12.75 x 10.25 x 2.75 pulg) | 3.1 l |
61.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10300391
|
Thermo Scientific™
6902-5000 |
324 x 257 x 108 mm (12.75 x 10.125 x 4.25 pulg) | 5 l |
65.17€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Esterilice en autoclave los instrumentos y el instrumental de laboratorio varias veces con las bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricadas con una alta resistencia, bordes extrafuertes y esquinas redondeadas para una limpieza sencilla.
- Con diámetro decreciente para poder apilarlas y ahorrar espacio
- Los bordes enrollados proporcionan resistencia adicional para transportar elementos pesados.
- El grosor de la pared soporta el uso intensivo y los ciclos repetidos de esterilización en autoclave.
Especificaciones
Plato esterilizable en autoclave de polipropileno | |
Polipropileno | |
1 | |
Sí |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.