Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l
Contenga una variedad de sustancias, incluidos productos químicos y líquidos corrosivos, en prácticos y robustos cestillos graduados esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™.
55.65€ - 72.95€
Especificaciones
Graduaciones | Moldeadas |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Incluye | Sí |
Cantidad | 1 Ea. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Capacidad (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Capacidad (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10345801
|
Thermo Scientific™
7012-0080 |
7.6 L | 8 cuartos de galón |
55.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10491103
|
Thermo Scientific™
7012-0110 |
10.4 l | 11 qt |
60.83€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10162301
|
Thermo Scientific™
7012-0140 |
13.2 l | 14 qt . |
72.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los cubos de polipropileno graduados Thermo Scientific™ Nalgene, esterilizables en autoclave, son idóneos para su empleo en el sector alimentario y pueden utilizarse con muchos productos químicos y líquidos corrosivos.
Estos cubos de laboratorio para uso general son totalmente esterilizables en autoclave y ofrecen una resistencia química excelente. Su fabricación robusta y una altura cómoda los convierten en parte imprescindible del laboratorio.
- Los baldes de polipropileno de color blanco tienen una estructura sólida que permite usarlos en el laboratorio durante mucho tiempo.
- El asa de alambre revestida de nailon garantiza un agarre cómodo y firme.
- Las marcas de graduación moldeadas en pintas y litros se leen fácilmente.
- Esterilizable en autoclave/Graduado
Especificaciones
Moldeadas | |
Esterilizable en autoclave | |
1 Ea. |
Polipropileno | |
Sí |