Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla acrílica para conos Imhoff Nalgene™
Sujete de forma segura tres conos Imhoff con esta gradilla duradera y transparente para conos de sedimentación que cuenta con una base ancha para una mayor estabilidad en la mesa de trabajo del laboratorio.
Marca:  Thermo Scientific™ 1001-0010
Detalles adicionales : Peso : 2.07000kg
Código de producto. 10791401
  • 195.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sujete de forma segura tres conos Imhoff con la gradilla acrílica para conos Imhoff Thermo Scientific™ Nalgene™ duradera y transparente que cuenta con una base ancha para una mayor estabilidad en la mesa de trabajo del laboratorio.
Características:
  • Transparente; permite ver con facilidad el nivel de contenido
  • También se puede utilizar para sujetar embudos de separación Nalgene de 500 y 1000 ml (n.º de cat. 4300 y 4301) para embudos de separación de vidrio
Intervalos de graduación del cono de sedimentación
  • De 0 a 1 ml: 0,1 ml
  • De 1 a 10 ml: 0,5 ml
  • De 10 a 20 ml: 1mL
  • De 20 a 40 ml: 2mL
  • De 40 a 100 ml: 10 ml
  • De 100 a 500 ml: 50 ml
  • De 500 a 1000 ml: 100 ml
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla de conos Imhoff
4
Cono de sedimentación Imhoff
7,7 in
16,1 in
14,5 in
Acrílico
1
7,7 × 16,1 × 14,5 pulg (19,6 × 41 × 37 cm)
19,6 cm
41 cm
37 cm