Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8
Aproveche los tubos translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 para la transferencia de líquidos químicos agresivos y corrosivos.
201.00€ - 751.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos semirrígidos |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Materiales de calidad alimentaria que cumplen la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Cantidad de embalaje | 25 |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11394685
|
Thermo Scientific™
8051-0125 |
1/16 pulg | 1/8 pulg | 7,17 bar (478 psig) |
201.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10397381
|
Thermo Scientific™
8051-0187 |
1/8 pulg | 3/16 pulg | 7,17 bar (274 psig), 137 psig a 85 °C |
316.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11314695
|
Thermo Scientific™
8051-0250 |
3/64 pulg | 1/4 pulg | 7,17 bar (290 psig), 145 psig a 85 °C |
627.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11939206
|
Thermo Scientific™
8051-0375 |
1/4 pulg | 3/8 pulg | 248 psig a 73 °C (23 °F), 8,54 bar (124 psig) a 85 °C (185 °F) |
571.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10652792
|
Thermo Scientific™
8051-0500 |
3/8 pulg | 1/2 pulg | 85 psig a 185 °C (85 °F) |
751.00€
7.62 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilize translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Tubing for transferring aggressive and corrosive chemical fluids. Useful over a very wide temperature range (-270° to +260°C) with low water absorption. Excellent for low-pressure use with mechanical, compression fittings at room tempearature. Food-grade materials comply with 21 CFR 177.1520 for food packaging.
Features:- Wider temperature range -270° to +260°C (-518° to +500°F)
- High level of inertness for high purity applications
- Sterilization by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
- Two 25′ coils per case except larger sizes
Note:
Do not sterilize by radiation. Should not be used with molten alkali metals, elemental fluorine and fluorine precursors at elevated temperatures or concentrated perchloric acid.
Please recycle the corrugate cartons in which your Nalgene products are packaged.
.
Especificaciones
Tubos semirrígidos | |
Esterilizable en autoclave | |
25 | |
Durómetro 60(D) | |
500 °F |
Materiales de calidad alimentaria que cumplen la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos | |
PFA | |
Transparente | |
Radio de curvatura de 10xDE | |
de 260 °C |