Learn More
Thermo Scientific™ Tubos lineales Nalgene™ 489 de LDPE, DI de 3/8
Visualice de forma sencilla los niveles de líquido con los tubos lineales de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ 489, con un precio económico y aptos para uso industrial.
41.70€ - 143.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos semirrígidos |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumple las normativas de la FDA sobre uso alimentario. |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | LDPE |
Color | Translúcido |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11384665
|
Thermo Scientific™
8010-0125 |
1/8 pulg | 1/4 pulg | 12,34 bar (179 psig) a 63 °C (145 °F), 24,68 bar (358 psig) a 23 °C (73 °F) |
41.70€
30.48 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11304675
|
Thermo Scientific™
8010-0250 |
1/4 pulg | 3/8 pulg | 7,37 bar (107 psig) a 63 °C (145 °F), 14,75 bar (214 psig) a 23 °C (73 °F) |
61.65€
30 metros |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11314675
|
Thermo Scientific™
8010-0375 |
3/8 pulg | 1/2 pulg | 10,48 bar (152 psig) a 23 °C (73 °F), 5,24 bar (76 psig) a 63 °C (145 °F) |
80.00€
30 metros |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11324675
|
Thermo Scientific™
8010-0500 |
1/2 pulg | 5/8 pulg | 59 psig a 145 °C (63 °F), 8,1 bar (118 psig) a 23 °C |
114.00€
30.40 metro |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11334675
|
Thermo Scientific™
8010-0625 |
5/8 pulg | 3/4 pulg | 3,30 bar (48 psig) a 63 °C (145 °F), 6,61 bar (96 psig) a 23 °C (73 °F) |
143.00€
30.40 metro |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Visualice los niveles de líquido con facilidad con los tubos de LDPE lineales y translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 489. Asequibles y muy adecuados para uso industrial y de laboratorio, estos tubos de polietileno de baja densidad son menos flexibles que los tubos de PVC Nalgene 180 pero se pueden doblar para facilitar las configuraciones.
Características:- Tubo semirrígido (dureza de durómetro 50 Shore D), asequible y excelente para uso industrial y en laboratorios.
- Atóxico, carece de olor y sabor. Este tubo de calidad alimentaria cumple la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos.
- El tubo se puede doblar para facilitar la instalación y se puede esterilizar con sustancias químicas para poder reutilizarlo y tiene una resistencia química superior.
Especificaciones
Tubos semirrígidos | |
No esterilizable en autoclave | |
Translúcido | |
Radio de curvatura de 8xDE | |
de 79 °C |
Cumple las normativas de la FDA sobre uso alimentario. | |
LDPE | |
Durómetro 50(D) | |
175 °F |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota: No cumple la norma 51 de la NSF sobre uso de zonas alimentarias.