Learn More
Thermo Scientific™ Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180
Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de PVC Nalgene 180, fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad.
18.36€ - 19.58€
Especificaciones
Tipo de producto | Flexible Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material | PVC |
Color | Clear |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10192251
|
Thermo Scientific™
8001-0102 |
1 mm | 2 mm | 100 psig at 73°F (23°C), 50 psig at 125°F (52°C) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10040621
|
Thermo Scientific™
8001-0204 |
2 mm | 4 mm | 50 psig at 125°F (52°C) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180. Fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad. Disponibles en tamaño real en sistema métrico, etiquetados y marcados para cortar con facilidad salvo que se indique lo contrario.
Características:- Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
- Resiste el endurecimiento, la decoloración y una amplia gama de productos químicos —ofrece estabilidad dimensional.
- Excelente para una amplia variedad de pequeñas aplicaciones de sobremesa, este tubo es transparente, no tóxico y no contaminante
- Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos regulares para facilitar la identificación y la medición (n.º de cat. 8001-0102, -0204, -0305, y -0406 no están impresos)
Información para pedidos:
En packs de 25 m (10m para los tres tamaños más grandes)
Garantía: 90 días. Si desea ver los términos de la garantía, póngase en contacto con technicalsupport@thermofisher.com.
Especificaciones
Flexible Tubing | |
Autoclavable | |
Clear | |
Bend Radius 4xOD | |
71°C |
Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
PVC | |
Durometer 60(A) | |
160°F |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [Bis (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.