Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number p-7120612
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Stainless Steel Can
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-dimethylacetamide
CN(C)C(C)=O
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-dimethylacetamide
CN(C)C(C)=O
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide
pH 4 (at 200.00g/L 20°C)
Punto de fusión -20°C
Color Colorless to Yellow
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Beilstein 1737614
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12g/mol
Porcentaje de pureza 0.99
Densidad 0.937g/mL at 25°C
Punto de ebullición 164°C to 166°C (1013 hPa)
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 11.5% (160°F), 1.8% (100°F)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Punto de ignición 914°F
Olor Amine-like
Envase Glass Bottle
Forma física Liquid
Presión de vapor 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.