Learn More
N,N-Dimetilacetamida, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736265
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
dimetilacetamida, acetamida, n,n-dimetil, acetdimetilamida, n,n-dimetil acetamida, acetato de dimetilamida, n,n-dimetiletanamida, dimetilacetona amida, acetildimetilamina, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-dimetilacetamida
CN(C)C(C)=O
127-19-5
C4H9NO
87.12
MFCD00008686
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
dimetilacetamida, acetamida, n,n-dimetil, acetdimetilamida, n,n-dimetil acetamida, acetato de dimetilamida, n,n-dimetiletanamida, dimetilacetona amida, acetildimetilamina, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
31374
CHEBI:84254
N,N-dimetilacetamida
CN(C)C(C)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, N-dimetilacetamida
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9370 g/ml
Cantidad 1 l
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.4370 a 1.4390 (20 °C, 589 nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Residuos después de la evaporación 0.01 % máx.
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Presión de vapor Presión de vapor: 1.7 mbar a 25 °C
Beilstein 04, 59
Agua 0.1 % máx.
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Índice Merck 15, 3248
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza ≥99.0 %
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide