Learn More
Oxalato de N,N-dietil-p-fenilenodiamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-110087
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. View return policy
62637-92-7
0·5 C2H2O4
209.27
MFCD00070242
This item is not returnable. View return policy
62637-92-7
0·5 C2H2O4
209.27
MFCD00070242
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 145.0°C to 150.0°C
Color Marrón a gris o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.27
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.