missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pinacol éster de ácido N-metilindol-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4259019
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
683229-61-0
C15H20BNO2
257.14
MCCCOWZSGBKRCG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, n-methylindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, n-methylindole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-1h-indole, 1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
23058003
1-metil-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(C3=CC=CC=C23)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
683229-61-0
C15H20BNO2
257.14
MCCCOWZSGBKRCG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, n-methylindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, n-methylindole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-1h-indole, 1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
23058003
1-metil-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(C3=CC=CC=C23)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106°C to 112°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'