Learn More
N-Metil-N-(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-methyl-N-[(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methyl]amine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.32 |
Porcentaje de pureza | 97% |