Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-N(alfa)-Fmoc-D-lisina, 98 %
Catalog Number p-7030381
41.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
92122-45-7
C26H32N2O6
468.55
MFCD00065660
UMRUUWFGLGNQLI-ANBDAQEENA-N
fmoc-d-lys boc-oh, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-lysine, r-6-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-d-lysine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n epsilon-tert-butoxycarbonyl-n alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-t-butyl-oxycarbonyl-d-lysine, fmocdlys boc oh, 2r-6-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzfaa1330
13585941
(2R)-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
92122-45-7
C26H32N2O6
468.55
MFCD00065660
UMRUUWFGLGNQLI-ANBDAQEENA-N
fmoc-d-lys boc-oh, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-lysine, r-6-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-d-lysine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n epsilon-tert-butoxycarbonyl-n alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-t-butyl-oxycarbonyl-d-lysine, fmocdlys boc oh, 2r-6-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzfaa1330
13585941
(2R)-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N(epsilon)-Boc-N(alpha)-Fmoc-D-lysine
Punto de fusión 135°C to 139°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.54
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 1 g
Rotación óptica +11° (c=1 in DMF)