missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-N-etilglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031142
51.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
149794-10-5
C9H17NO4
203.238
MFCD00672508
SPBIXXXFDSLALC-UHFFFAOYSA-N
boc-n-ethylglycine, n-boc-n-ethyl-glycine, boc-n-ethyl glycine, n-tert-butoxycarbonyl-n-ethylglycine, tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-boc-n-ethylglycine, ethyl n-boc-glycine, pubchem23123, 2-tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-ethylglycine
12991451
ácido 2-[etilo-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]acético
CCN(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
149794-10-5
C9H17NO4
203.238
MFCD00672508
SPBIXXXFDSLALC-UHFFFAOYSA-N
boc-n-ethylglycine, n-boc-n-ethyl-glycine, boc-n-ethyl glycine, n-tert-butoxycarbonyl-n-ethylglycine, tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-boc-n-ethylglycine, ethyl n-boc-glycine, pubchem23123, 2-tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-ethylglycine
12991451
ácido 2-[etilo-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]acético
CCN(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Boc-N-ethylglycine
Punto de fusión 87°C to 88°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 1 g

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'