Learn More
N-BOC-3-pirrolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777581
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
101385-93-7
C9H15NO3
185.22
MFCD01631194
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
471360
terc-butilo 3-oxopirrolidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
101385-93-7
C9H15NO3
185.22
MFCD01631194
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
471360
terc-butilo 3-oxopirrolidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-3-pyrrolidinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color Naranja a blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-3-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.