Learn More
N-Benciloxicarbonil-L-serina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024423
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1145-80-8
C11H13NO5
239.23
MFCD00002662
GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
100310
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1145-80-8
C11H13NO5
239.23
MFCD00002662
GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
100310
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid
OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-L-serine
Punto de fusión 117°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2058314
Rotación óptica +6° (c=7 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 99%