Learn More
N-Bencilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021424
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1000 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-67-3
C8H11N
121.18
MFCD00008289
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
7669
benzyl(methyl)amine
CNCC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-67-3
C8H11N
121.18
MFCD00008289
RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
7669
benzyl(methyl)amine
CNCC1=CC=CC=C1
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-bencilmetilamina se utiliza en la producción de colorantes. También se puede utilizar como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en agua (65 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Benzylmethylamine
Punto de fusión -55°C
Densidad 0.94
pH 10
Punto de ebullición 184°C to 188°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH3
Índice de refracción 1.523
Cantidad 100 mL
Número UN UN2922
Beilstein 606221
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (65g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%